安全性情報
CBL517
Sigma-Aldrich
抗CD28抗体 クローン15E8
clone 15E8, Chemicon®, from mouse
別名:
Tp44
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
15E8, monoclonal
化学種の反応性
human
以下との反応禁止
canine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD28(940)
特異性
この抗体は、T細胞と活性化B細胞の亜集団に認められる44 kDa抗原と反応します。 これらのCD28+CD8細胞は、細胞傷害性T細胞の前駆細胞であることが現在では知られています。 B細胞、顆粒球、単球とは反応しません。 CD28のリガンドは活性化B細胞上に認められるCD80(B7)であり、これはT細胞とB細胞の相互作用におけるCD28の役割を示唆しています。
融合パートナー:SP2/0
免疫原
ヒトTリンパ球
アプリケーション
T細胞増殖におけるCD28の役割を検討するため。安静時Tリンパ球の増殖を誘導します。
この抗体は細胞刺激試験において機能し、無症候性HIV感染患者におけるT細胞の機能を測定することによってCD4+細胞数とは独立したAIDSの早期指標となる可能性が示唆されています。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
この抗CD28抗体 クローン15E8は、CD28検出のためのFCおよびFUNCにおける使用について検証されています。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫学
関連事項
先発品:CBL517P
物理的形状
フォーマット:精製品
製品処方については、ロットごとのデータシートを参照のこと。 実験室では、その特定の用途に使用する最適な作業用抗体価を決定することが推奨されます。
保管および安定性
購入後1ヵ月以内に使用する場合は4℃で保存し、長期保存する場合は抗体を少量ずつ分注し、 -20℃で最長1年間保存してください。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
CBL517:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Rushworth et al.
Gene therapy, 23(2), 119-128 (2015-08-15)
Antithymidylates (AThy) constitute a class of drugs used in the treatment of cancers such as lung, colon, breast and pancreas. These drugs inhibit DNA synthesis by targeting the enzymes dihydrofolate reductase (DHFR) and/or thymidylate synthase (TYMS). AThys effectively inhibit cancer
Eduardo Huarte et al.
Blood, 112(4), 1259-1268 (2008-06-14)
Robust T-cell responses without autoimmunity are only possible through a fine balance between activating and inhibitory signals. We have identified a novel modulator of T-cell expansion named proliferation-induced lymphocyte-associated receptor (PILAR). Surface PILAR is markedly up-regulated on CD4 and, to