安全性情報
CB1042
Sigma-Aldrich
Anti-GSN Mouse mAb (3G5)
liquid, clone 3G5, Calbiochem®
別名:
Anti-Gelsolin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G5, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSN(2934)
詳細
Anti-GSN, mouse monoclonal, clone 3G5, recognizes the ~75 kDa GSN protein in HeLa cells and human tonsil tissue. It is validated for use in ELISA, WB, and IHC (paraffin sections).
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~75 kDa GSN protein.
Recognizes the ~75 kDa GSN protein in HeLa cells and human tonsil tissue.
免疫原
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 673-783 human GSN, expressed as a GST fusion protein.
アプリケーション
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
アナリシスノート
Positive Control
HeLa cells, Human tonsil tissue
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
CB1042-100UG:
試験成績書(COA)