安全性情報
BY-50L-BK
Millipore
Rh Reagent Diluent
Rh Reagent Diluent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
抗体製品の状態
unpurified
品質水準
形状
liquid
包装
pkg of 50 L
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
アプリケーション
Bulk
For dilution of Rh reagents
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
BY-50L-BK:
試験成績書(COA)