Merck
BX1777
Supelco
Butyl Alcohol
OmniSolv®
別名:
Butyl Alcohol, 1-Butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)2CH2OH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-751-6
蒸気圧
6.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.7% (GC)
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
転移温度
flash point 34 °C
溶解性
66 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
UV吸収
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.25AU maxUV Abs. at 230 nm0.15AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 260 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX1777-20:
BX1777-1:
BX1777-6:
BX1777-901:
試験成績書(COA)