Merck
BX0212
Supelco
Benzene
OmniSolv®
別名:
Benzene, Benzine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6
CAS番号:
分子量:
78.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
200-753-7
bp:
80.1 °C/1013 hPa
蒸気圧
101 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.03% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤2 ppm
APHA: ≤10
bp
80.1 °C/1013 hPa
mp
5.5 °C
転移温度
flash point -11 °C
溶解性
1.88 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤280 nm
UV吸収
λ: 280 nm Amax: ≤1.00
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
OmniSolv®
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 280 nm1.00AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 330 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Cut-off280nm maxWater (H2O)0.03% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SA270709-1L:
US1BX0212/31:
BX0212HU-31:
US1BX0212HU/31:
BX0212-0001:
SA270709-4X4L:
BX0212-1:
SA270709-100ML:
270709-902:
BX0212-31:
SA270709-4L:
BX0212-6:
SA270709-2L:
SA270709-6X1L:
US1BX0212/901:
SA270709-2.5L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
トルエン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
トルエン