Key Documents
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
物質
PVDF
品質水準
グレード
for separation
詳細
Filter code BVSP
Superhydrophobic
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
パラメーター
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
テクニック
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
ろ過面積
400 cm2
膜サイズ
20 cm × 20 cm
厚さ
≥90 μm × 140 μm
ポアサイズ
1.2 μm