主要文書
BTEQ0DKT
Milli-Q
Milli-Q® EQ装置のHMIタッチスクリーン用研究キット
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
JA.13
特徴
Allows to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system
メーカー/製品名
Milli-Q®
システムの高さ
10.5 cm (4.1 in.)
システムの幅
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.9 cm (7.4 in.)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
輸送温度
ambient
詳細
Milli-Q® EQ 7000/08/16装置用の研究キットを使用すると、すべての装置情報への完全なアクセスを維持したまま、装置から最大3メートルの距離にHMIタッチスクリーンリモートディスプレイを配置することで、設置上の柔軟性をさらに一歩進めることができます。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany