Merck
BCYT1-33K-PX15
Millipore
MILLIPLEX®ウシサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズプレミックス15プレックスパネル1- 免疫学マルチプレックスアッセイ
別名:
Cytokine assay kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.47
化学種の反応性
bovine
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
保管温度
2-8°C
詳細
炎症と免疫細胞応答は、ホメオスタシスの維持に重要です。炎症は、感染症、変形性関節症、呼吸器疾患、ならびに神経・代謝・心血管疾患、さらには癌など、多くの免疫学に関連した疾患の病因において中心的役割を果たしています。しかし、これまでウシサンプル中のサイトカインとケモカインの濃度を測定できるのは、主にELISAに限定されていました。このたび、Luminex® xMAP技術に基づいた、メルクのMILLPLEX®ウシサイトカイン/ケモカインパネル1を用いて、複数の炎症性バイオマーカーを同時に測定できるようになりました。 MILLIPLEX®ウシサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズプレミックス15プレックスパネル1は、15プレックスキットであり、血清、血漿および組織培養上清サンプル中の以下のアナライトの同時定量に使用できます:IFNγ、IL-1α、IL-1β、IL-4、IL-6、IL-8 (CXCL8)、IL-10、IL-17A、IL-36RA (IL-1F5)、IP-10 (CXCL10)、MCP-1 (CCL2)、MIP-1α (CCL3)、MIP-1β (CCL4)、TNFα、VEGF-A。 MILLIPLEX®は、幅広い疾患状況や種にわたる最も広範なアナライトを提供しています。対象となるアナライトが特定されたら、各キットに組み込まれている品質を信頼して、信頼できる結果を得ることができます。プロトコルに示す分析特性に加えて、バリデーション工程で評価しているその他の性能基準は以下のとおりです:交差反応性、希釈直線性、キットの安定性、試料の挙動(検出能および安定性など)。各パネルおよびキットは、バッチ間の再現性を確保するため、厳しい製造基準を満たしています。各MILLIPLEX®パネルキットには以下が含まれます:アッセイ性能を保証するために提供されるクォリティーコントロール(QC)ロット間一貫性を保証するための、標準(キャリブレータ)ロットおよびQCロットと、基準ロットの比較天然のアナライトの環境を模倣するために最適化された血清マトリックスパネル内で一貫したアナライトプロファイルを提供するためにデザインされた検出抗体カクテルMILLIPLEX®ウシサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズパネル1は、サイトカインおよびケモカイン研究で使用できる最も多用途なシステムの一部です。 メルクのシングルプレックスからマルチプレックスまでのバイオマーカーソリューションで、メルクはお客様と提携して、タンパク質の検出と定量に利用できる最も包括的なライブラリの設計、開発、分析検証、構築を行います。
特異性
抗体とこのパネルに含まれる他のいずれかのアナライトとの交差反応性は、検出不能か、無視できる程度です。
アプリケーション
ウシサイトカイン/ケモカインビーズをベースとしたマルチプレックスサイトカインパネルでは、Luminex® xMAP技術を用いて、ウシ血清、血漿、および細胞培養試料中の15種類のサイトカインおよびケモカインバイオマーカーを同時分析できます。一晩インキュベーションを行うアッセイです(または、室温で2時間振とうしてインキュベートすることもできます)。各ウェル最大25 μLの希釈倍率1:2の血清または血漿を使用できます。 組織培養またはその他の培地は、希釈せずそのままで、またはコントロール培地で適切に希釈して使用できます。このキットは、血清、血漿、または組織/細胞/腫瘍培養上清中のウシサイトカイン/ケモカインパネル1のすべてのアナライトの分析に使用できます。利用できるアナライト:IFNγ、IL-1α、IL-1β、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-17A、MIP-1α、IL-36RA、IP-10、MCP-1、MIP-1β、TNFα、VEGF-A
包装
96-ウェルプレート
保管および安定性
キット成分は 2~8°Cで保存することをお勧めします。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract