BAPP1-150K
MILLIPLEX® Bovine Acute Phase Protein Panel 1
別名:
Bovine multiplex kit, Luminex bovine immunoassay, Millipore bovine panel, bovine acute phase multiplex kit, Luminex bovine acute phase multiplex kit, bovine multiplexfibrinogen, bovine multiplex haptoglobin
About This Item
おすすめの製品
化学種の反応性
bovine
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
パラメーター
25 μL sample volume (per well of a 1:100,000 dilution of serum or plasma, or a 1:50,000 dilution of milk)
テクニック
multiplexing: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type milk
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
アプリケーション
特徴および利点
包装
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BAPP1-150K-02C:
BAPP1-150K-01:
BAPP1-150K-01C:
BAPP1-150K:
BAPP1-150K-02:
試験成績書(COA)