Merck
B26524
Millipore
サニタリーダイアフラム保護付きアナログ圧力ゲージ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
メーカー/製品名
Pellicon®
フィッティング
3/4 in. sanitary clamp
詳細
サニタリーダイアフラム保護付きアナログ圧力ゲージは、プロセス開発と小規模医薬品製造をシンプルかつ効率的にするシンプルなデザインのPellicon® Miniカセットホルダーの付属品です。.
Pellicon® Miniホルダーでは、1~3個のPellicon® 2 MiniカセットまたはPellicon® 3カセットを同時に操作できます。このサニタリーホルダーを小さなトルクレンチで締め付けて、液体をカセット内に出し入れするマニホールドプレートとカセットをまとめて密封するエンドプレートの間にカセットを圧縮します。
Miniホルダーは、プロセス開発と少量の医薬品製造用に設計されています。
特徴および利点
サニタリーダイアフラム保護付きMiniホルダーとアナログ圧力ゲージは、プロセス開発と少量の医薬品製造用に設計されています。
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany