安全性情報
AX1699KC
Supelco
Solvent KC
AQUASTAR®
別名:
Karl Fischer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
品質水準
形状
liquid
転移温度
flash point 55.6 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
AQUASTAR
Contains dichloromethane for enhanced solubility of oils and fats when testing aldehydes and ketones.
AX1699KC-6 is packaged in 38/430 glass bottles
AX1699KC-5 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
アナリシスノート
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 0.06-0.10%
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Immune system, thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.1 °F
引火点(℃)
55.6 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX1699KC-6:
AX1699KC-5:
試験成績書(COA)