安全性情報
AX1697A
Supelco
Coulomat A
for use with AQUASTAR®
別名:
Coulometric Anode Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
形状
liquid
品質水準
適合性
for use with AQUASTAR®
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Coulomat A is an AQUASTAR® coulometric reagent mixture for use in Karl Fischer titration to determine the moisture content in samples with a high degree of accuracy.
アプリケーション
AX1697A-1 and AX1697A-30 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
AQUASTAR® Coulomat A reagent is used to determine the water content of bitumen and residual samples by Karl Fischer titration.(1)
アナリシスノート
Color: Colorless to light yellow
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX1697A-30:
AX1697A-1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reliable determination of water contents of bitumen and vacuum residua via coulometric Karl Fischer titration using tetrahydrofuran
Carbognani L, et al.
Petroleum Science and Technology, 32(5), 602-609 (2014)