Merck
AX1222
Supelco
Ammonium Acetate
HPLC, Meets ACS Specifications
別名:
Ammonium Acetate, buffers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7NO2
CAS番号:
分子量:
77.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
211-162-9
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
crystals
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
溶解性
1480 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
UV吸収
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
HPLC, Meets ACS Specifications
アナリシスノート
Assay98.0% minChloride (Cl)5ppm maxFormWhite crystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.02AU maxUV Absorbance (1 M, water, 280 nm)0.01AU maxUV Absorbance (1 M, water, 350 nm)0.01AU maxpH of a 5% solution at 25°C6.7-7.3
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13