Merck
AX0441
Supelco
Reagent Alcohol
94.0-96.0%, 89.0-92.0 % (v/v) ethanol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O
CAS番号:
分子量:
46.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
製品名
Alcohol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
グレード
reagent
品質水準
200
300
アッセイ
94.0-96.0%
フォーム
liquid
組成
methanol, 3.5-5.5%
iso-propyl alcohol, 4.0-6.0%
濃度
89.0-92.0 % (v/v) ethanol
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.075% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.001%
clear colorless
APHA: ≤10
転移温度
flash point 12 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
AX0441-7 is packaged in poly-coated glass bottles.
Prior to shipment of unit sizes of Reagent Alcohol over 4L, a letterhead application approved by the Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms (ATF) must be on file with EMD Chemicals.
Used as the final stage in dehydration for processing tissue especially in electron microscopy.
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
物理的形状
Clear, colorless, flammable liquid, hydrophilic and miscible with water.
アナリシスノート
Assay (ethanol + methanol): 94.0-96.0% (v/v)
Assay (ethanol): 89.0-92.0% (v/v)
Assay (isopropyl alcohol): 4.0-6.0% (v/v)
Assay (methanol): 3.5-5.5% (v/v)
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.075% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0441-901:
AX0441CX-38:
AX0441-36:
AX0441-31:
AX0441-20:
AX0441-3:
AX0441WT-40:
AX0441-39:
AX0441ID-39:
AX0441ST-39:
AX0441-3E:
AX0441CX-40K:
AX0441-5:
AX0441-7:
AX0441T-4:
AX0441-6:
AX0441-37:
AX0441CR-39:
AX0441-38:
試験成績書(COA)