Merck
AX0149
Supelco
アセトニトリル
≥99.5% (GC), rACS reagent, for extraction, for analytical purposes
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
200-835-2
bp:
81-82 °C (lit.)
製品名
アセトニトリル, for extraction, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
グレード
ACS reagent
for extraction
reagent grade
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
詳細
for analytical purposes
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.3% Water (H2O)
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤8 μeq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤0.005%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
AppearanceClearAssay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.005% maxTitrable acid8µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxWater (H2O)0.3% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SA360457-18L:
AX0149-36:
MC0129-901:
MC0128-901:
AX0149.901:
AX0149-39:
AX0149AP-36:
AX0149AR-400:
AX0149F-20:
AX0149-31:
AX0149-37:
AX0149AR-36:
AX0149-9024:
MC0141-901:
AX0149AR-40S:
AX0149-20:
MC0139-901:
SA360457-200L:
SA360457-BULK:
MC0131-901:
US1AX0149F9024:
AX0149LY-NS20:
360457-901:
AX0149-NS20:
AX0149-3:
AX0149-6:
AX0149F-9024:
AX0149-901:
AX0149PP-40S:
AX0149-PP20:
MC0134-901:
AX0149-1:
MC0138-901:
AX0149GE-38:
試験成績書(COA)