Merck
AX0120
Supelco
アセトン
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
200-662-2
グレード:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
アッセイ:
≥99.5% (corrected for water content, GC)
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸気圧:
184 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (corrected for water content, GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehyde (as HCHO)
≤0.05% Isopropyl alcohol
≤0.05% Methanol
≤0.5% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
AX0120P-4 is packaged in a poly-coated glass bottle
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Aldehyde (as HCHO): 0.002% max
Assay (GC, corrected for water content): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Isopropyl alcohol: 0.05% max
Methanol: 0.05% max
Solubility in water: To pass test
Substances reducing permanganate: To pass test
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0006meq/g max
Water (H2O): 0.5% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0120-6:
SA179124-18L:
SA179124-4X4L:
AX0120-3:
673781-901:
AX0120DP-38:
AX0120-20:
AX0120-30:
AX0120.901:
SA179124-200L:
AX0120CF-37:
AX0120CF-31:
AX0120RE-NS20:
AX0120RR-38:
AX0120C-3:
AX0120T-4:
SA320110-4X4L:
AX0120P-4:
AX0120-901:
AX0120-9:
320110-901:
179973-901:
MC0140-901:
SA179124-4L:
179124-901:
SA179973-18L:
SA320110-4L:
MC0146-901:
AX0120-2:
AX0120WT-40:
SA673781-200L:
SA179973-4L:
AX0120-8:
AX0120GE-38:
試験成績書(COA)