Merck
AT51/5-3D0
Millipore
NovaSeptum® ホルダーGS
別名:
NovaSeptum Holder GS, 5-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
品質水準
ニードルサイズ
1.0 mm
無菌性
sterile
メーカー/製品名
NovaSeptum®
フィッティング
50.5 mm TC inlet
50.5 mm TC outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製造プロセス全体を通じて製品のマルチサンプリングはかなり重要です。不正確な結果や偽陽性結果は隔離へとつながり、さらには分析の繰り返しが必要になることもあります。
NovaSeptum® ホルダーGSを使えば、もはやコンタミを恐れる必要はありません。無菌処理にとって理想的な密封設計で、お客様のサンプルを採取時から試験を行うまで確実に分離できます。 またNovaSeptum® なら、コンパクトでデッドレッグのない設計により、貴重な材料を無駄にしません。
幅広いスタンダード・カスタムコネクターで、必要とされるどこででもサンプルを回収できることが保証されます。高純度サンプリングユニットは、0ならびにタンパク質、複合糖質、低分子への非常に低い親和性が求められるアプリケーションに最適です。簡単に保管したり吊るしておいたりするフラットバッグとしても使えます。
特徴および利点
表面仕上げ、外装:電子研磨機でRa 0.5μmまで研磨、ガラスブラスト加工済み
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany