グレード
GMP
品質水準
認証
Ph. Eur.
USP
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
不純物
low in endotoxins
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
parenterals
parenterals
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Our Ethanol API supports our customers with their final drug product compliance. The drug products containing Ethanol API are used for example as antiseptic agents and antidotes, as well as for alcohol septal ablation to treat cardiomyopathy and several oncology applications like “Alcoholneurolysis”, “Ethanol Ablation of Hepatocellular Carcinoma” and “Percutaneous ethanol ablation”.
包装
ARK2210-5l / Stainless Steel Drum
ARK2210-25l / Stainless Steel Drum
ARK2210-100l / Stainless Steel Drum
脚注
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ARK2210-BULK:
ARK2210-100L:
ARK2210-VAR:
ARK2210-1L-SL:
ARK2210-1L:
ARK2210-NG:
ARK2210-5L:
ARK2210-CNT:
ARK2210-QL:
ARK2210-25L:
ARK2210-SMPL:
試験成績書(COA)