安全性情報
AP184S
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, Cy5 conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CY5 conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
sheep
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
Research Category
二次抗体及びコントロール抗体
Research Sub Category
二重標識用 吸収処理済み二次抗体
Donkey anti-Sheep IgG Antibody, Cy5 conjugate, Species Adsorbed detects level of Donkey Sheep IgG & has been published & validated for use in IF.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP184S:
試験成績書(COA)