安全性情報
AP182A
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Rabbit IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
Research Category
二次抗体及びコントロール抗体
Research Sub Category
二重標識用 吸収処理済み二次抗体
This Donkey anti-Rabbit IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed is validated for use in ELISA, WB for the detection of Donkey Rabbit IgG.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP182A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mass spectrometric identification of tryptophan nitration sites on proteins in peroxynitrite-treated lysates from PC12 cells.
Hiroaki Kawasaki,Keiichi Ikeda,Ayako Shigenaga,Takeshi Baba,Kenji Takamori,Hideoki Ogawa et al.
Free radical biology & medicine null
A pitfall in diagnosis of human prion diseases using detection of protease-resistant prion protein in urine. Contamination with bacterial outer membrane proteins.
Hisako Furukawa, Katsumi Doh-ura, Ryo Okuwaki, Susumu Shirabe, Kazuo Yamamoto et al.
The Journal of Biological Chemistry null