安全性情報
AP101P
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Human IgG Antibody, HRP conjugate
Chemicon®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
Detect Human IgG using this Rabbit anti-Human IgG Antibody, HRP conjugate validated for use in ELISA & WB.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP101P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Bibek Parajuli et al.
Biochemistry, 55(44), 6100-6114 (2016-10-13)
We recently reported the discovery of a recombinant chimera, denoted DAVEI (dual-acting virucidal entry inhibitor), which is able to selectively cause specific and potent lytic inactivation of both pseudotyped and fully infectious human immunodeficiency virus (HIV-1) virions. The chimera is