物質
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Pro
パラメーター
10 mL sample volume
テクニック
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
L
12 cm (4.7 in.)
直径
2.97 cm
ろ過面積
1 cm2
ポアサイズ
100 kDa NMWCO
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
特徴および利点
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
Jan Code
ACK5100PA:
ACK5100PA-B:
試験成績書(COA)