ABT334
Anti-TSLP receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
TSLP Receptor Antibody, TSLP Receptor, Thymic stromal lymphopoietin receptor, CRL2, ILXR, TSLPR, Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like 2, IL-XR
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSLP(85480)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
サイトカイン及びサイトカイン受容体
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TSLP receptor in human liver cells.
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TSLP receptor in 15 µg of human liver tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human liver tissue lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ABT334:
試験成績書(COA)