精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGALS4(3960)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
接着分子(CAM)
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Galectin-4 in 10 µg of human small intestine tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Galectin-4 in human stomach tissue.
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Galectin-4 in 10 µg of HT-29 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT242:
試験成績書(COA)