ABT155
Anti-Dynamin related protein 1 (Drp1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Dynamin-1-like protein, Dynamin family member proline-rich carboxyl-terminal domain less, Dymple, Dynamin-related protein 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Dnm1L(74006)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
オルガネラ及び細胞マーカー
アポトーシス-追加
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dynamin related protein 1 (Drp1) on 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
ターゲットの説明
5 isoforms are produced by alternative splicing: Isoform 1: 80 kDa, Isoform 2: 82 kDa, Isoform 3: 78 kDa, Isoform 4: 69 kDa, and Isoform 5: 24 kDa
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT155:
試験成績書(COA)