ABS568
Anti-RBP4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Retinol-binding protein 4, Plasma retinol-binding protein, PRBP, RBP, Plasma retinol-binding protein(1-182), Plasma retinol-binding protein(1-181), Plasma retinol-binding protein(1-179), Plasma retinol-binding protein(1-176)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBP4(5950)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
代謝ホルモン及び受容体
品質
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected RBP4 in 10 µg of human liver tissue lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ABS568:
試験成績書(COA)