ABS55
Anti-InsP3R Antibody, Type 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 16, inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, Type 1 InsP3 receptor, IP3 receptor, spinocerebellar ataxia 15, IP3 receptor isoform 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, pig
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITPR1(3708)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of Anti-InsP3R, Type 1 immunoprecipitated InsP3R, Type 1 from rat brain microsomal prep RIPA lysate.
品質
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected InsP3R on 10 µg of rat brain microsomal tissue lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS55:
試験成績書(COA)