安全性情報
ABN87
Sigma-Aldrich
Anti-DSCR3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Down syndrome critical region protein 3, Down syndrome critical region protein A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VPS26C(10311)
詳細
ヒト染色体21のトリソミーは、ダウン症候群を引き起こします。この病気は、複雑な発達障害・神経変性疾患で、形態的特徴の異常、筋緊張低下、精神遅滞が特徴です。′DSCR3(Down syndrome critical region gene 3)は、この領域で見つかります。DSCR3は、多数の研究対象組織において発現されていることが報告されているDown syndrome critical region protein 3を発現します。このタンパク質は、神経興奮および細胞シグナル伝達に関与していることが示唆されていますが、その役割と作用機序を解明するにはさらなる研究が必要です。
特異性
その他の相同性:ラットおよびマウス(92%配列相同性)。
免疫原
ヒトDSCR3に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗DSCR3抗体は、DSCR3の検出に関して、WBおよびIH(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:200で使用、ヒト胃組織においてDSCR3を検出できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
品質
A549細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのA549細胞ライセートにおいてDSCR3を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約39 kDa。一部の細胞ライセートでは、160 kDa付近に未同定のバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
A549細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN87:
試験成績書(COA)