ABN73
Anti-Neutral amino acid transporter (ASCT2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Neutral amino acid transporter B(0), Baboon M7 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, Solute carrier family 1 member 5
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC1A5(6510)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
イオンチャネル及びトランスポーター
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Neutral amino acid transporter on 10 µg of human placenta tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human placenta tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN73:
試験成績書(COA)