Key Documents
ABN479
Sigma-Aldrich
抗ATP2C1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Calcium-transporting ATPase type 2C member 1, ATPase 2C1, ATP-dependent Ca(2+) pump PMR1, ATP2C1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (immunogen homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP2C1(27032)
詳細
カルシウム輸送ATPase 2C型メンバー1(ATP2C1)は、カチオン輸送ATPase(P型)(TC3.A.3)ファミリーのメンバーです。ATP2C1は、細胞質基質からゴルジ内腔へのカルシウムの輸送と共に、ATPの加水分解を触媒します。また、基底乳癌の腫瘍進行におけるインスリン様増殖因子受容体(IGF1R)プロセシングの重要な制御因子としても重要な役割を果たしている可能性があります。結腸、胸腺、脾臓、白血球を除くほとんどの組織に認められます。
特異性
この抗体は、約101 kDa、約103 kDa、約105 kDaの最も長い3つのアイソフォームを認識することができます。
免疫原
ヒトATP2C1に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:5 µg使用、マウス脳組織中のATP2C1を検出できます。
抗ATP2C1抗体は、カルシウム輸送ATPase2型Cメンバー1を標的とするきわめて特異的なウサギポリクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびIHCにおいて検証済みです。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経変性疾患
品質
マウス脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティング/ペプチド阻害アッセイにより評価済み。
ウェスタンブロッティング/ペプチド阻害アッセイ:1 µg/mLで使用、マウス脳組織ライセート15 µg中のATP2C1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約180 kDa。 Uniprotは約97 kDa~約105 kDaの6つのアイソフォームを記載しています。一部のライセートでは、特性が明らかにされていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製抗原
精製ウサギポリクローナル抗体、最大0.1%のアジ化ナトリウムを含有するPBS緩衝液に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
マウス脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2