ABN292
Anti-DDAH2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
N(G),N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2, DDAH-2, Dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2, DDAHII, Dimethylargininase-2, Protein G6a, S-phase protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDAH2(23564)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DDAH2 in 10 µg of human heart tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN292:
試験成績書(COA)