ABN1703
Anti-Tau, AEP-cleaved (N368) Antibody
serum, from rabbit
別名:
Microtubule-associated protein tau, AEP-cleaved N368 fragment, Neurofibrillary tangle protein, AEP-cleaved N368 fragment, Paired helical filament-tau, AEP-cleaved N368 fragment, PHF-tau, AEP-cleaved N368 fragment, Tau, AEP-cleaved N368 fragment
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
dog ... Mapt(480488)
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
rhesus monkey ... Mapt(574327)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: A 1:100,000 dilution of this antiserum specifically detected 1 µg of purified aa 1-368 Tau fragment, but not the full-length Tau protein.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1703:
試験成績書(COA)