ABN1477
Anti-nSR100 (SRRM4)
from rabbit
別名:
Serine/arginine repetitive matrix protein 4, Medulloblastoma antigen MU-MB-2.76, Neural-specific serine/arginine repetitive splicing factor of 100 kDa, Neural-specific SR-related protein of 100 kDa, nSR100
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SRRM4(84530)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected nSR100 (SRRM4) in 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
ABN1477-25UG:
ABN1477:
試験成績書(COA)