Merck
ABN1009
Sigma-Aldrich
抗TRPA1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Transient receptor potential cation channel subfamily A member 1, TRPA1, Ankyrin-like with transmembrane domains protein 1, Transformation-sensitive protein p120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPA1(8989)
詳細
一過性受容器電位A1(一過性受容器電位アンキリン1とも呼ばれる)は、疼痛経路の一次感覚神経の興奮性イオンチャネルです。ヒトではTRPA1/ANKTM1遺伝子にコードされており(ラット/マウスではTrpa1/Anktm1)、組織損傷、炎症、神経病変に関連する疼痛において重要な役割を果たしています。ラットの後根神経節(DRG)ニューロンにおいて、TRPA1はPAR2と共存し、TRPV1(一過性受容器電位バニロイド1)と共発現されていると報告されています。アゴニスト誘導性のTRPA1電流は、炎症誘発性トリプシン/トリプターゼによるPAR2の切断/活性化によって増強されることが示されています(PMID17571167)。TRPA1の活性化は、次に、カルシウムおよびPKA依存的なTRPV1リン酸化および活性の促進を引き起こすことが報告されています(PMID 24275229)。
免疫原
ヒトTRPA1の細胞質ドメインに相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50-1,000で使用、ラット小脳、ラット後脳、およびラット膵臓組織のTRPA1を検出できます。
抗TRPA1抗体は、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色用のTRPA1に対する抗体です。
品質
ラット脳膜組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、10 µgのラット脳膜組織ライセートのTRPA1を検出できます。
ターゲットの説明
約130 kDa、実測一部のライセートに特性評価されていないバンドが現れる場合があります。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1009:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min Xia et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 12, 98-98 (2019-05-07)
Intracerebral hemorrhage (ICH) is a devastating disease that is characterized by high morbidity and high mortality. ICH has an annual incidence of 10-30/100,000 people and accounts for approximately 10%-30% of all types of stroke. ICH mostly occurs at the basal