ABF203
Anti-S1P1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Sphingosine-1-phosphate receptor 1, S1PR1, EDG1, ECGF1, S1P1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, S1P receptor Edg-1, CD363
About This Item
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
human (immunogen homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S1PR1(1901)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected S1P1 in 15 µg of mouse thymus tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse thymus tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
Not applicable
引火点(℃)
Not applicable
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
Jan Code
ABF203:
試験成績書(COA)
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)