抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYCP2(10388)
mouse ... Sycp2(320558)
詳細
シナプトネマ複合体タンパク質2(UniProt:SYCP2、別名:SCP-2、SYCP2、シナプトネマ複合体側方要素タンパク質)は、マウスSycp2(別名:Scp2)遺伝子(Gene ID:320558)によってコードされています。SYCP2は精巣および精母細胞に存在し、減数分裂前期のシナプトネマ複合体(SCS)の軸/側方要素の主要な構成要素であり、シナプトネマ複合体の組み立てにおいて機能しています。卵母細胞や精母細胞の発生過程における正常な減数分裂染色体シナプスに必要であり、正常な男女の生殖能力にも必要です。SYCP2は、軸方向/側方要素の主要な決定因子であると考えられており、SYCP3およびSYCP3とヘテロ二量体化できます。またSYCP2は、SYCP3がシナプトネマ複合体に組み込まれるために必要です。進化的に保存されているSYCP2のコイルドコイル・ドメインは、SYCP3との結合に必要です。SYCP2が欠損すると、精母細胞の発生過程における減数分裂染色体シナプスの欠陥により、雄マウスの不妊症につながります。また、SYCP2欠損マウスは精巣の重量がかなり低下しています。
特異性
このポリクローナル抗体は、マウス精巣のシナプトネマ複合体タンパク質2を検出し、C末端領域のアミノ酸1255~1500内のエピトープを認識します。
免疫原
エピトープ:C末端
マウスシナプトネマ複合体タンパク質2のC末端領域由来の246のアミノ酸に相当するHisタグ付きリコンビナントフラグメント
アプリケーション
免疫蛍光染色:マウス精母細胞の広がった核のSYCP2を検出しました(Dr. P. Jeremy Wang at University of Pennsylvania、厚意による提供)。
免疫蛍光染色:卵母細胞および精母細胞の広がった核でSYCP2を検出しました(Yang, F., et. al. (2015).EMBO Mol Med. 7(9):1198-210)。
ウェスタンブロッティング:マウス成体精巣組織ライセートでSYCP2が検出されました(Yang, F., et. al. (2006).J Cell Biol. 173(4):497-507)。
免疫蛍光染色:卵母細胞および精母細胞の広がった核でSYCP2を検出しました(Yang, F., et. al. (2015).EMBO Mol Med. 7(9):1198-210)。
ウェスタンブロッティング:マウス成体精巣組織ライセートでSYCP2が検出されました(Yang, F., et. al. (2006).J Cell Biol. 173(4):497-507)。
抗SYCP2(カタログ番号:ABE2622)は、シナプトネマ複合体タンパク質2を標的とする高度に特異的なウサギポリクローナル抗体で、免疫蛍光染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
マウス精巣組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、50 µgのマウス精巣組織ライセートでSYCP2を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、50 µgのマウス精巣組織ライセートでSYCP2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約200 kDa、算出値:172.12 kDa一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
ウサギポリクローナル抗血清、0.05%アジ化ナトリウム含有
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE2622:
試験成績書(COA)
Samantha L P Schilit et al.
American journal of human genetics, 106(1), 41-57 (2019-12-24)
Unexplained infertility affects 2%-3% of reproductive-aged couples. One approach to identifying genes involved in infertility is to study subjects with this clinical phenotype and a de novo balanced chromosomal aberration (BCA). While BCAs may reduce fertility by production of unbalanced