抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Zmynd11(66505)
詳細
プロテイン11含有ジンクフィンガーMYNDドメイン(UniProt Q8R5C8)は、マウス種のZmynd11遺伝子(Gene ID 66505)によってコードされています。ZMYND11/BS69は、アデノウイルスE1Aおよびc-MybやETS-2などの腫瘍性タンパク質を含む細胞転写因子の共役制御因子として機能します。ZMYND11には、いくつかのヒストンリーダーモチーフが含まれており、その中には植物ホメオドメイン(PHD)ならびにブロモドメインやPWWPドメインがあります。Lys36トリメチル化ヒストンH3(H3K36me3)は、RNAポリメラーゼII伸長後に転写された領域においてヌクレオソーム上に蓄積し、ZMYND11は、特異的にH3K36me3を認識して、RNAポリメラーゼII伸長を制御することが分かっています。吸着試験では、結合PHDブロモPWWP(PBP)モジュールがZMYND11によるH3K36me3の認識を媒介し、PWWPドメイン単独では、H3K36me、H3K36me2、非メチル化H3K36に対する親和性はほとんどまたはまったく認められないことが明らかになりました。ZMYND11は腫瘍抑制因子であり、伸長段階のRNAポリメラーゼIIを調節することで特殊な転写共役制御因子として機能します。乳がん患者においてZMYND11の発現レベルが低いことは、予後不良と相関しています。一貫して、ZMYND11の過剰発現は、in vitroではがん細胞増殖を、in vivoではマウスにおける腫瘍形成を抑制します。
特異性
この抗血清は、U2OS核抽出物のウェスタンブロッティングにより2つの免疫反応バンドを検出します。ZMYND11 shRNA処理により約70 kDaのバンドが特異的に消失しましたが、約60 kDaのバンドは消失しませんでした。ウェスタンブロッティングによるZMYND11以外のバンドの検出は、クロマチン免疫沈降(ChIP)用途におけるこの抗血清の性能に影響を及ぼしません。′ChIPの前のshRNA処理によるZMYND11ノックダウンにより、shRNA未処理細胞からの免疫沈降においてDNA断片の存在が消失しました。さらに、この抗血清を用いて得られたChIPプロファイルは、抗FLAG抗体およびFLAGタグ付きZMYND11を発現する細胞を用いて得られたものに非常に似ています。
免疫原
Hisタグ付きリコンビナントマウスZMYND11 C末端フラグメント。
エピトープ:C末端領域
アプリケーション
この抗ZMYND11抗体を用いたZMYND11の検出は、ウェスタンブロッティング、クロマチン免疫沈降(ChIP)、ChIP-seqでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ZMYND11 shRNA処理後のヒト骨肉腫U2OS細胞核抽出物中で下方制御されたZMYND11レベルを検出できます(テキサス州テキサス大学MDアンダーソンがんセンターHong Wen博士のご厚意による提供)。
クロマチン免疫沈降:ヒト骨肉腫U2OS細胞核抽出物を用いてChIPによりc-Myc遺伝子のZMYND11占有率を検出できます。ZMYND11 shRNA処理は、ChIPにおいてc-Myc遺伝子断片を大幅に減らしました(テキサス州テキサス大学MDアンダーソンがんセンターHong Wen博士のご厚意による提供)。
クロマチン免疫沈降(ChIP):ヒト骨肉腫U2OS細胞由来のクロマチン調製物を用いるChIPにより、ZMYND11のクロマチン占有率を検出できます。SETD2ノックダウンによる H3K36me3レベルの低下により、ZMYND11と標的遺伝子との関連性が低下しました(Wen, H., et al. (2014)。Nature.508(7495):263-268)。
ChIP-seq解析:ヒト骨肉腫U2OS細胞由来のクロマチン調製物を用いるゲノムワイドChIP-seq解析により、ZMYND11標的クロマチン部位を検出できます。ZMYND11占有部位は、イントロンとエクソンが非常に豊富ですが、標的遺伝子のプロモーターは豊富に含まれていません(Wen, H., et al. (2014)。Nature.508(7495):263-268)。
ウェスタンブロッティング:酵母およびQT-6Aウズラ線維芽細胞において外因的に発現させたヒトBS69タンパク質を検出できます(Ladendorff, N.E., et al. (2001)。Oncogene.20(1):125-132)。
クロマチン免疫沈降:ヒト骨肉腫U2OS細胞核抽出物を用いてChIPによりc-Myc遺伝子のZMYND11占有率を検出できます。ZMYND11 shRNA処理は、ChIPにおいてc-Myc遺伝子断片を大幅に減らしました(テキサス州テキサス大学MDアンダーソンがんセンターHong Wen博士のご厚意による提供)。
クロマチン免疫沈降(ChIP):ヒト骨肉腫U2OS細胞由来のクロマチン調製物を用いるChIPにより、ZMYND11のクロマチン占有率を検出できます。SETD2ノックダウンによる H3K36me3レベルの低下により、ZMYND11と標的遺伝子との関連性が低下しました(Wen, H., et al. (2014)。Nature.508(7495):263-268)。
ChIP-seq解析:ヒト骨肉腫U2OS細胞由来のクロマチン調製物を用いるゲノムワイドChIP-seq解析により、ZMYND11標的クロマチン部位を検出できます。ZMYND11占有部位は、イントロンとエクソンが非常に豊富ですが、標的遺伝子のプロモーターは豊富に含まれていません(Wen, H., et al. (2014)。Nature.508(7495):263-268)。
ウェスタンブロッティング:酵母およびQT-6Aウズラ線維芽細胞において外因的に発現させたヒトBS69タンパク質を検出できます(Ladendorff, N.E., et al. (2001)。Oncogene.20(1):125-132)。
研究のサブカテゴリ
クロマチン生物学
クロマチン生物学
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
U2OS核抽出物のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、20 µgのU2OS核抽出物においてZMYND11を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、20 µgのU2OS核抽出物においてZMYND11を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約70 kDa。算出値:70.96 kDa(アイソフォーム1)、64.43 kDa(アイソフォーム2)、66.59 kDa(アイソフォーム3)、60.05 kDa(アイソフォーム4)、60.87 kDa(アイソフォーム5)、66.52 kDa(アイソフォーム6)。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含有する血清ウサギポリクローナル抗体。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1889:
試験成績書(COA)