ABE1317
Anti-phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Cyclin-dependent kinase 7, 39 kDa protein kinase, p39 Mo15, CDK-activating kinase 1, Cell division protein kinase 7, Serine/threonine-protein kinase 1, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr170)
遺伝子情報
human ... CDK7(1022)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
核受容体
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in HCT116 cell lysate treated with doxorubicin (Larochelle, S., et al. (2012). Nature Struc. Mole. Biol. 19(11):1108-1115).
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in 10 µg of A431 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ABE1317:
試験成績書(COA)