ABC97
Anti-Birc7/LIVIN Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Baculoviral IAP repeat-containing protein 7, Kidney inhibitor of apoptosis protein, KIAP, Livin, Melanoma inhibitor of apoptosis protein, ML-IAP, RING finger protein 50
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BIRC7(79444)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Birc7/LIVIN in 10 µg of human spleen tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human spleen tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC97:
試験成績書(COA)