ABC844
Anti-IEX1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Radiation-inducible immediate-early gene IEX-1, Differentiation-dependent gene 2 protein, Protein DIF-2, Immediate early protein GLY96, Immediate early response 3 protein, PACAP-responsive gene 1 protein, Protein PRG1, IEX1
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IER3(8870)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IEX1 in human brain cells.
品質
Western Blotting Analysis: 4 μg/mL of this antibody detected IEX1 in human brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABC844:
試験成績書(COA)