ABC430
Anti-FABP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Fatty acid-binding protein, liver, Fatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein, L-FABP, Squalene- and sterol-carrier protein, SCP, Z-protein, p14
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human
交差性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FABP1(2168)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected FABP1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC430:
試験成績書(COA)