安全性情報
ABC10
Sigma-Aldrich
抗Megf10抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Multiple epidermal growth factor-like domains protein 10, Multiple EGF-like domains protein 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Megf10(70417)
詳細
Multiple epidermal growth factor-like domains protein 10(Megf10)は、複数のEGF様細胞外ドメインを有する1型膜貫通タンパク質です。Megf10は、脳で高度に発現されており、アポトーシス細胞の食作用において重要な役割を果たしています。この役割は、Megf10とATP結合カセット輸送体(ABCA1)タンパク質との相互作用を介して行われる可能性があります。これまでの研究で、Megf10が脳におけるアミロイドβペプチドの取り込みに関与している可能性が示唆されています。したがって、Megf10はアルツハイマー病において何らかの役割を果たしている可能性があります。
特異性
この抗体は、Megf10の細胞質ドメインを認識します。
その他の相同性: ラット(98%配列相同性)およびヒト(92%配列相同性)。
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
マウスMegf10の細胞質ドメインに相当するヒスチジンタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗Megf10を用いたMegf10タンパク質の検出は、WB、IFでの使用が検証されています。
免疫蛍光染色: 独立したラボが代表的なロットをP7尾側脳組織および網膜細胞で使用しました。 画像はDr. Joshua Sanes, Harvard Universityのラボの厚意による提供。
研究カテゴリー
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
マウス網膜組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのマウス網膜組織ライセート中のMegf10を検出できます。
ターゲットの説明
約130 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス網膜組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC10:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dai Shi et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
It has been hypothesised that inhalational anaesthetics such as isoflurane (Iso) may trigger the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), while the gaseous anaesthetic xenon (Xe) exhibits many features of a putative neuroprotective agent. Loss of synapses is regarded as one
Hiroyuki Konishi et al.
The EMBO journal, 39(22), e104464-e104464 (2020-09-23)
Microglia are the principal phagocytes that clear cell debris in the central nervous system (CNS). This raises the question, which cells remove cell debris when microglial phagocytic activity is impaired. We addressed this question using Siglechdtr mice, which enable highly
Yin-Peng Chen et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 105-105 (2016-11-09)
Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3 (CPEB3) regulates target RNA translation in neurons. Here, we examined CPEB3 distribution and function in the mouse retina. CPEB3 is expressed in retinal neurons, including those located in the inner nuclear layer (INL) and