主要文書
ABB2-00160A
Auroraプレートケース(32枚入り)
For use with SMC® immunoassays and the SMCxPRO® instrument
別名:
32 プレートストレージケース, Aurora プレートケース, Aurora プレート用ストレージケース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
包装
case of 32 plates (Aurora)
メーカー/製品名
SMC®
テクニック
protein quantification: suitable
single molecule counting: suitable
詳細
本マイクロプレートは、最適な透明度、熱安定性、生体適合性、低自己蛍光、平坦性、耐薬品性を併せ持っているため、SMCxPRO®装置のSMC®イムノアッセイでの使用に理想的です。部品番号ABB2-00160Aはマイクロプレート32枚入りケースですが、部品番号02-1008-00はシーラー付きプレート1枚入りです。
アプリケーション
SMC®イムノアッセイおよびSMCxPRO®装置用
アプリケーションノート
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany