安全性情報
AB9900
Sigma-Aldrich
Anti-IDO Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
Indoleamine 2,3-dioxygenase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ido1(15930)
特異性
IDO [Indoleamine 2,3-dioxygenase], mouse.
免疫原
Recombinant mouse IDO.
アプリケーション
Anti-IDO Antibody detects level of IDO & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Western blot: 1:2,000-1:5,000 using ECL. Reacts with the ~45 kDa IDO protein. Suggested blocking and dilution buffer is PBST with 0.05% Tween 20 with 5% skim milk. Suggested incubation time is 1 hour at room temperature.
ELISA, direct and indirect: 1:2,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
ターゲットの説明
45 kDa
関連事項
Replaces: 04-1056
物理的形状
Format: Purified
Liquid on PBS, pH 7.4.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB9900:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Activation of the alternative NF?B pathway improves disease symptoms in a model of Sjogren's syndrome.
Gilboa-Geffen, A; Wolf, Y; Hanin, G; Melamed-Book, N; Pick, M; Bennett, ER; Greenberg et al.
Testing null