安全性情報
AB9433-I
Sigma-Aldrich
Anti-GLP1R Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
GLP-1R, GLP-1 Receptor, GLP1-R, GLP1R,GLP-1-R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLP1R(2740)
詳細
グルカゴン様ペプチド1受容体(GLP-1R)は、グルカゴン様ペプチド1の受容体であり、膵β細胞で発現されます。リガンド結合により、アデニルシクラーゼ活性が活性化され、その結果、インスリン合成と放出が増加します。 GLP-1Rはまた脳でも発現されており、そこでは食欲、記憶、学習の制御において機能します。 またGLP-1Rは神経保護機能も持っており、これはハンチントン病などの疾患において有益である可能性があります。Exendin-4などのGLP-1Rアゴニスト(天然リガンドのように機能して受容体を活性化させる)である薬剤は、ハンチントン病や糖尿病、その他の記憶障害や代謝障害に対する治療薬候補として調べられています。′
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン、N末端近く
ヒトグルカゴン様ペプチド1受容体の細胞外ドメインに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗GLP1R抗体は、GLP1Rの検出に関して免疫組織染色(パラフィン)での使用が検証されています。
研究カテゴリー
代謝
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
脂質代謝&体重調節
脂質シグナル伝達
品質
ヒト膵臓の内分泌細胞において免疫組織染色(パラフィン)により評価済み。
免疫組織染色: 2 ug/mlで使用、ヒト膵臓のランゲルハンス島の内分泌細胞サブセットの細胞質染色が確認されました。
ターゲットの説明
算出値:53 kDa
関連事項
先発品:AB9433
物理的形状
アフィニティー精製抗原
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB9433-I:
試験成績書(COA)