安全性情報
AB6021
Sigma-Aldrich
抗Stabilin-1抗体、CT
from rabbit
別名:
Fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavenger receptor 1, MS-1 antigen, common lymphatic endothelial and vascular endothelial receptor-1, fasciclin egf-like, laminin-type egf-like, and link domain-containing scavenger re
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAB1(23166)
詳細
Stabilin-1とStabilin-2は、ファシクリンドメイン含有ヒアルロナン受容体ホモログの新しいファミリーを構成しており、血管機能と炎症過程における細胞-細胞および細胞-細胞外マトリックスの相互作用に関与している可能性があります。Stabilin-1は膜貫通型タンパク質であり、肝臓、脾臓、およびリンパ組織の類洞領域内の内皮細胞、ならびにマクロファージで発現されています。Stabilin-2は後者には存在しません(Politz, 2002)。
特異性
この抗体は、細胞の細胞質領域内のStabilin-1のC末端を認識します。
顕著な相同性を示すその他の種は、マウス(87%)およびラット(83%)などです。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトStabilin-1のC末端に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫組織染色: 希釈倍率1:500で使用、ヒト胎盤三次絨毛のStabilin-1を検出できます。
免疫蛍光染色: 抗Stabilin-1、C末端の前回のロットは、免疫蛍光法を用いて陽性染色したことが示されました(Kzhyshkowska, 2008)。
抗Stabilin-1 抗体、C末端は、WB、IH(P)、IFで使用するためのStabilin-1に対する抗体です。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
接着分子(CAM)
品質
HUVECライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのHUVECライセート中のStabilin-1を検出できます。
ターゲットの説明
約275 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む血清中の未精製ウサギポリクローナル抗体。
フォーマット:未精製
未精製
保管および安定性
未希釈アリコートで保存した場合、-20°Cで受領日から1年間安定です。
最初に解凍するときは、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
HUVECライセート。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB6021:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
HOXC9 regulates formation of parachordal lymphangioplasts and the thoracic duct in zebrafish via stabilin 2.
Stoll, SJ; Bartsch, S; Kroll, J
Testing null