安全性情報
AB6004
Sigma-Aldrich
Anti-MT1-MMP Antibody, hinge region
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
MT-MMP 1, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14, matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), membrane type 1 metalloprotease
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MMP14(4323)
詳細
マトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)は、分泌型および膜結合型の亜鉛エンドペプチダーゼファミリーを形成しています。これらの酵素は集合的に、線維性・非線維性コラーゲン、フィブロネクチン、ラミニン、基底膜糖タンパク質など、細胞外マトリックスの成分を分解します。MMPは、創傷治癒、アポトーシス、骨伸長、胚発生、血管新生、がん転移、多くの疾患状態での組織リモデリングにおいて重要な役割を果たしています。
ほとんどのMMPは不活性なプロタンパク質として分泌され、細胞外プロテイナーゼによって切断されると活性化されます。しかし、MT1-MMP(MMP-14)は膜型サブファミリーの一員です。このサブファミリーの各メンバーは、潜在的に膜貫通ドメインが含まれており、これらのタンパク質は、分泌されるというよりむしろ細胞表面に発現することが示唆されています。MT1-MMPは細胞外マトリックス成分の細胞周囲でのタンパク質分解を媒介する能力があり、そのため周囲のマトリックスの細胞リモデリングに重要な分子ツールであると考えられています。またこのタンパク質は、MMP2タンパク質を活性化し、この活性は腫瘍の浸潤に関与している可能性があります。
特異性
マウス(配列相同性95%)およびサル、チンパンジー、イヌ、ウシ(配列相同性100%)との交差反応が予測されます。他の動物種との反応性は検討されていません。
本抗体はヒトおよびラットのMT1-MMPを認識します。 MMP-1、MMP-2、MMP-8、MMP-9およびMMP-13とは交差反応しません。
免疫原
ヒトMT1-MMPのヒンジ領域から選択したKLH結合合成ペプチド
アプリケーション
この抗MT1-MMP抗体によるMT1-MMPの検出において、WB、IH(P)での使用が検証されています。
品質
抗MT1-MMPを用いたラット肺ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ターゲットの説明
約65 kDa
関連事項
先発品:AB815
アナリシスノート
コントロール
ラット肺ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB6004:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mario A Cepeda et al.
Molecular cancer, 15(1), 65-65 (2016-10-21)
Membrane Type-1 Matrix Metalloproteinase (MT1-MMP) is a multifunctional protease implicated in metastatic progression ostensibly due to its ability to degrade extracellular matrix (ECM) components and allow migration of cells through the basement membrane. Despite in vitro studies demonstrating this principle
Yuko Matsuura-Hachiya et al.
Biochemistry and biophysics reports, 4, 180-186 (2015-09-21)
The renin-angiotensin system is known to be involved in skin remodeling and inflammation. Previously, we reported that ultraviolet B (UVB) irradiation enhanced angiotensin-converting enzyme (ACE) expression and angiotensin II levels in hairless mouse skin, and an ACE inhibitor, enalapril maleate
Survivin, MMP-2, MT1-MMP, and TIMP-2: their impact on survival, implantation, and proliferation of endometriotic tissues.
Ambrogio P Londero,Angelo Calcagno,Tiziana Grassi,Stefania Marzinotto,Maria Orsaria et al.
Virchows Archiv null
Membrane-type-3 matrix metalloproteinase (MT3-MMP) functions as a matrix composition-dependent effector of melanoma cell invasion.
Tatti, O; Arjama, M; Ranki, A; Weiss, SJ; Keski-Oja, J; Lehti, K
Testing null
The podosome marker protein Tks5 regulates macrophage invasive behavior.
Karen L Burger,Amanda L Davis,Scott Isom,Nilamadhab Mishra,Darren F Seals
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.) null