抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
神経細胞及びグリアマーカー
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5727:
試験成績書(COA)
資料
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.