安全性情報
AB3796
Sigma-Aldrich
抗5′-リポキシゲナーゼ抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Arachidonate 5-lipoxygenase, 5-LO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rabbit, rat, mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALOX5(240)
詳細
5′-リポキシゲナーゼは、アラキドン酸からのロイコトリエン形成に関与する重要な酵素です。活性化すると、酵素は核分画または原形質膜分画のいずれかへ転座します。
特異性
5′-リポキシゲナーゼ
免疫原
精製ヒト5′-リポキシゲナーゼ
アプリケーション
5′-リポキシゲナーゼのレベルを検出する抗5′-リポキシゲナーゼ抗体は、ELISA、IPおよびWBへの使用が公表およびバリデーションされています。
ウェスタンブロッティング:1:1,000。 79 kDaバンドと反応します
免疫沈降:5 μL/mLライセート
ELISA: 1:1000~1:100,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
50%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウムを含有するPBS中の精製免疫グロブリン
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール: 胎盤、肺、および白血球。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB3796:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daryle J DePianto et al.
JCI insight, 6(8) (2021-03-12)
Compromised regenerative capacity of lung epithelial cells can lead to cellular senescence, which may precipitate fibrosis. While increased markers of senescence have been reported in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), the origin and identity of these senescent cells remain unclear, and
Anna M Adamusiak et al.
International archives of allergy and immunology, 157(4), 354-362 (2011-11-30)
The pathogenesis of rhinosinusitis in aspirin-exacerbated airway disease is closely linked to the disequilibrium in arachidonic acid metabolism. Although considerable amounts of data concerning impaired eicosanoid production are available, the precise mechanism and pathogenesis of the disease are still unknown.
Antonio Recchiuti et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(2), 544-560 (2010-10-20)
Mechanisms controlling resolution of acute inflammation are of wide interest. Here, we investigated microRNAs (miRNAs) in self-limited acute inflammatory exudates and their regulation by resolvin D1 (RvD1). Using real-time PCR analysis, we found in resolving exudates that miR-21, miR-146b, miR-208a