精製方法
affinity chromatography
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
V5 (GKPIPNPLLGLDST) を認識します。
免疫原
GKPIPNPLLGLDST (V5)
アプリケーション
ウェスタンブロッティング
免疫細胞染色
免疫沈降
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫細胞染色
免疫沈降
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗V5エピトープタグ抗体は、IC、IP、WBで使用するためのV5エピトープタグに対する抗体です。
研究カテゴリー
エピトープタグおよび一般用途
エピトープタグおよび一般用途
研究サブカテゴリー
エピトープタグ
エピトープタグ
物理的形状
0.09%アジ化ナトリウムを含むPBS、pH 7.2中の液体
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
V5タグ付きタンパク質
V5タグ付きタンパク質
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3792:
試験成績書(COA)
Role of lysyl oxidase propeptide in secretion and enzyme activity.
Grimsby, JL; Lucero, HA; Trackman, PC; Ravid, K; Kagan, HM
Journal of Cellular Biochemistry null
Ronik Khachatoorian et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 55(6), 1662-1672 (2011-12-21)
NS5A is a key regulator of the hepatitis C virus (HCV) life cycle including RNA replication, assembly, and translation. We and others have shown that NS5A augments HCV internal ribosomal entry site (IRES)-mediated translation. Furthermore, Quercetin treatment and heat shock
Itsushi Minoura et al.
Nature communications, 7, 10058-10058 (2016-01-19)
Mutations in human β3-tubulin (TUBB3) cause an ocular motility disorder termed congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3 (CFEOM3). In CFEOM3, the oculomotor nervous system develops abnormally due to impaired axon guidance and maintenance; however, the underlying mechanism linking
Repression of classical nuclear export by S-nitrosylation of CRM1.
Wang P, Liu GH, Wu K, Qu J, Huang B, Zhang X, Zhou X, Gerace L, Chen C
Journal of Cell Science null
Eleni Petsalaki et al.
The Journal of cell biology, 195(3), 449-466 (2011-10-26)
Aurora B kinase activity is required for successful cell division. In this paper, we show that Aurora B is phosphorylated at serine 331 (Ser331) during mitosis and that phosphorylated Aurora B localizes to kinetochores in prometaphase cells. Chk1 kinase is